Learn More
BD Discos BBL™ Taxo™ P (cartucho)
Descripción
- Discos de 6 mm fabricados con papel absorbente de alta calidad
- Cada disco está impregnado con aproximadamente 5,0 μg de clorhidrato de etilhidrocupreína
Información de órdenes
Cartuchos de 50 discos.
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Clorhidrato de etilhidrocupreína (optoquina) |
| Concentración | 5 μgramo |
| Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Diferenciación de neumococos |
| Tipo de empaquetado | Cartucho |
| Cantidad | 50 discos |
Para uso diagnóstico in vitro.