Learn More
BD Discos BBL™ Taxo™ A (vial)
Código de producto. 11772914
Change view
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
6 viales
Vial único
Cantidad:
50 discos
6 × 50 discos
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
11772914 Vial único 50 discos paquete de 50
11782914 6 viales 6 × 50 discos paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11772914 Proveedor BD N.º de proveedor 231040
Para la identificación provisional de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A basados en sensibilidad a un bajo nivel de bacitracina
  • Cada disco está impregnado con aproximadamente 0,04 unidades de bacitracina
Los discos Taxo A no son adecuados para pruebas de sensibilidad.
Información de órdenes
Viales de 50 discos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Bacitracina
Concentración 0.04U
Contenido y almacenamiento De -20 °C a +8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para diferenciar estreptococos del grupo A
Tipo de empaquetado Vial único
Cantidad 50 discos
Para uso diagnóstico in vitro.