Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™: Sulfametoxazol con trimetoprima
Código de producto. 11757594
Change view
Click to view available options
Concentración:
23,75 μg/1,25 μgramo
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Concentración Cantidad unitSize
11757594 23,75 μg/1,25 μgramo 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11757594 Proveedor BD N.º de proveedor 231539
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Sulfametoxazol, trimetoprima
Concentración 23,75 μg/1,25 μgramo
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10/paq.