Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™: Ácido nalidíxico
Código de producto. 11742954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
11742954 10/paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 11742954 Proveedor BD N.º de proveedor 231311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos
  • Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ácido nalidíxico
Concentración 30 μgramo
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10/paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Disc Nalidixic Acid Na-30 10 Ea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid