Learn More
BD Disco para el análisis de sensibilidad a amikacina2, AN-30 BBL™ Sensi-Disc™
Código de producto. 17382381
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
30 μgramo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
17382381 30 μgramo paquete de 10
1 options
Código de producto. 17382381 Proveedor BD N.º de proveedor 231597
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El método rentable utiliza agentes antimicrobianos impregnados en papel de alta calidad
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos.
  • Emplean el método de prueba de difusión en disco Bauer-Kirby
  • Uso en dispensadores con compactación automática
  • Los discos que contienen agentes certificables se someten a la FDA para el ensayo y la certificación antes de la distribución. Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que indican el agente y la concentración
  • Los cartuchos de 50 discos se venden individualmente o en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Amikacina
Concentración 30 μgramo
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10/paq.