Learn More
BD Discos para sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, estreptomicina
Descripción
- Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Estreptomicina |
| Concentración | 300 μgramo |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 1/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro