Learn More
BD Discos para sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, ciprofloxacino31
Descripción
- Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Ciprofloxacin31 |
| Concentración | 5 μgramo |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 10 cartuchos (50 discos/cartucho) |
Para uso diagnóstico in vitro