Learn More
BD Discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, cefalotina28
Descripción
- Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Cephalothin28 |
| Concentración | 30 μgramo |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 10 Paq. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Disc Cephalothin Cf-30 10 Ea
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefalotin sodium
Para uso diagnóstico in vitro