Learn More
BD Reactivos de repuesto BBL™ para kit de tinción de Gram
Beschreibung
- Los kits de tinción completos reducen el desorden asociado a los procedimientos de tinción de Gram.
- El frasco de solución resistente a roturas cuenta con un tapón plano abisagrado que facilita la regulación del flujo y ayuda a evitar manchas y derrames.
- Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida de los reactivos.
- La solución de yodo estabilizado no requiere ninguna mezcla y tiene una larga vida útil.
Bestellinformation
Disponible en paquetes de cuatro frascos de 250 ml o frascos de 3,8 l (1 gal) individuales; las ventas de B12542 están restringidas en California
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Safranina |
| Cantidad | 4 x 250 ml |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial |
| Requisitos de almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Tipo de tinción | Safranina |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?