Learn More
BD Plasma de conejo de coagulasa BBL™
Description
La coagulasa se une al fibrinógeno plasmático, haciendo que los organismos se aglutinen o que el plasma se coagule. El plasma de coagulasa BBL, el conejo y el plasma de conejo de coagulasa BBL con EDTA se recomiendan para realizar el análisis de tubo directo. En el momento de su uso, pruebe tanto cultivos de control positivos como negativos para comprobar el rendimiento del plasma de coagulasa.
- Tipo de producto: reactivos y adyuvantes de diagnóstico
- Agrupaciones: Productos C
- Tipo: Análisis de coagulasa
- Vida útil: 1095 días
- La etiqueta tiene declaración de látex de caucho natural
Certifications
Marcado CE
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Plasma de conejo coagulasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación cualitativa de la patogenia de estafilococos mediante el método de tubo directo |
| Cantidad | 10 x 15 mL |
| Especie | Rabbit |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.