Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Media: Serum Tellurite Agar
Código de producto. 17362321
Change view
Click to view available options
:
Agar de telurito en suero; 20/pack
Código de producto.
17362321 Agar de telurito en suero; 20/pack
1 options
Código de producto. 17362321
Marca: BD 221183
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medios selectivos y diferenciales utilizados principalmente para el aislamiento y la detección de Corynebacterium diphtheriae
  • Listos para su uso
  • Placas de 100 x 10 mm y 100 x 15 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Color Beige claro
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Agar de telurito en suero
Formulación 20 g/l de proteosa peptona n.º3, 5 g/l de cloruro de sodio, 20 g/l de agar, 50 ml de suero de cordero, 10 ml de solución de telurito de potasio al 1 %
Para utilizar con (aplicación) Corynebacterium diphtheriae
Tipo de empaquetado Placa
Cantidad 20/paq.