missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medio preparado en placas BBL™:Agar de sangre de oveja lacada para anaerobios de CDC con kanamicina y vancomicina (KV)

Código de producto. 17362351
Change view
Click to view available options
Agar de sangre lacada de carnero para anaerobios del CDC con kanamicina y vancomicina (KV); 20/pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
17362351 Agar de sangre lacada de carnero para anaerobios del CDC con kanamicina y vancomicina (KV); 20/pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17362351 Proveedor BD N.º de proveedor 221846

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para el aislamiento selectivo de bacterias anaerobias estrictas de cultivo exigente y de crecimiento lento a partir de diversos materiales clínicos y no clínicos

  • Listos para su uso
  • Placas de 100 x 10 mm y 100 x 15 mm

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Color Rojo oscuro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Agar de sangre lacada de carnero para anaerobios del CDC con kanamicina y vancomicina
Formulación 15 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 20 g/l de agar, 5 g/l de extracto de levadura, 0,005 g/l de hemina, 0,01 g/l de vitamina K1, 0,4 g/l de L-cistina, 0,1g/l de kanamicina, 0,0075 g/l de vancomicina, sangre lacada de carnero desfibrinada al 5 %
Para utilizar con (aplicación) Bacterias gramnegativas anaerobias estrictas de crecimiento lento y con requisitos especiales de cultivo
Tipo de empaquetado Placa
Cantidad 20/paq.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.