Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Media: CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)
Descripción
- Listos para su uso
- Placas de 100 x 10 mm y 100 x 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000 |
| Color | Rojo |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar de sangre para anaerobios del CDC con alcohol feniletílico |
| Formulación | 15 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 20 g/l de agar, 5 g/l de extracto de levadura, 0,005 g/l de hemina, 0,01 g/l de vitamina K1, 0,4 g/l de L-cistina, 2,5 g/l de alcohol feniletílico, sangre de carnero desfibrinada al 5 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de bacterias anaerobias estrictas de cultivo exigente y crecimiento lento a partir de diversos materiales clínicos y no clínicos |
| Tipo de empaquetado | Placa |
| Cantidad | 20/paq. |