Learn More
BD Medio preparado en placas BBL™: agar BCYE (para Legionella)
Descripción
- For primary isolation and cultivation of Legionella pneumophila and other Legionella species from environmental samples and clinical specimens.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Negro |
| País de origen | United States |
| Aditivo | L-cysteine HCl, Ferric Pyrophosphate, ACES Buffer, Charcoal, Activated, Alpha-ketoglutarate |
| Detecta | Legionella pneumophila, Legionella species |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Prepared Agar Plate |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar BCYE (para Legionella) |
| Tipo de producto | Prepared Microbiology Plate |
| Mostrar más |