Learn More
BD Inclinaciones de agar urea BBL™ Mycoflask™, medios preparados completos (Christensen)
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM, CCAM, ISO, USDA |
| Color | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar de urea |
| Formulación | 1 g/l de digerido pancreático de gelatina, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de fosfato de potasio, 20 g/l de urea, 0,012 g/l de rojo fenol, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de organismos, especialmente Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa |
| Tipo de empaquetado | Tubo de vidrio con tapón |
| Cantidad | 100/Paq. |
For in vitro diagnostic use.