Learn More
BD Medios preparados con tioglicolato enriquecidos con vitamina K1 y hemina BBL™ Mycoflask™
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medio de tioglicolato |
| Formulación | 17 gl de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 6 g/l de dextrosa, 2,5 g/l de cloruro de sodio, 0,5 g/l de tioglicolato de sodio, 0,7 g/l de agar, 0,25 g/l de L-cistina, 0,1 g/l de sulfito de sodio, 0,005 g/l de h |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes |
| Tipo de empaquetado | Tubo de tamaño K con tapón hermético |
| Cantidad | 100 x 5 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.