Learn More
BD Medios preparados (líquidos) de tioglicolato BBL™ Mycoflask™
Código de producto. 17372321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 8 mL
100 x 8 mL
Color:
Beige claro
Tipo de medios:
Tioglicolato (líquido)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color Tipo de medios unitSize
17372321 100 x 8 mL Beige claro Tioglicolato (líquido) paquete de 100
12830693 10 x 8 mL Beige claro Tioglicolato (líquido) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17372321 Proveedor BD N.º de proveedor 221196
Se utiliza para el ensayo de esterilidad de productos biológicos y para el cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos
Este medio es capaz de apoyar el buen crecimiento de una gran variedad de organismos fastidiosos, tanto de especies patógenas como no patógenas.
  • Neutralice la actividad antibacteriana de los compuestos mercuriales
  • Antes del uso, deben oxidarse el ∽30 % de los medios
Los tubos con tapones apretados deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Color Beige claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Tioglicolato (líquido)
Formulación 15 g/l de digerido pancreático de caseína, 0,5 g/l de L-cistina, 5 g/l de dextrosa (anhidra), 5 g/l de extracto de levadura, 2,5 g/l de cloruro sódico, 0,5 g/l de tioglicolato sódico, 0,001 g/l de resazurina, 0,75 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de esterilidad de productos biológicos y para el cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad 100 x 8 mL
Para uso diagnóstico in vitro.