Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados, agar dextrosa Sabouraud BBL™ Mycoflask™
Description
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | agar dextrosa Sabouraud |
| Formulación | 5 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 40 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de dermatofitos |
| Tipo de empaquetado | Tubo con tapón hermético |
| Cantidad | 100/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.