Learn More
BD Medios de tubos preparados BBL™ Mycoflask™:Tubos inclinados de agar bilis esculina
Código de producto. 17302331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
100/paq.
Para utilizar con (aplicación):
Aislamiento e identificación de microorganismos que requieren incubación prolongada
Aislamiento y cultivo de hongos patógenos y no patógenos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Para utilizar con (aplicación) unitSize
17302331 100/paq. Aislamiento y cultivo de hongos patógenos y no patógenos paquete de 100
17727819 10/paq. Aislamiento e identificación de microorganismos que requieren incubación prolongada paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17302331 Proveedor BD N.º de proveedor 221410
Se utiliza para diferenciar los enterococos y el grupo Streptococcus bovis de otros estreptococos
  • Para cultivos que requieren incubación prolongada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, COMPF
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Sólido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Agar bilis esculina
Formulación 5 g/l de digerido pancreático de gelatina, 3 g/l de extracto de ternera, 20 g/l de Oxgall, 0,5 g/l de citrato férrico, 1 g/l de esculina, 14 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y cultivo de hongos patógenos y no patógenos
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad 100/paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD BBL Bile Esculin Agar Slants , 100 pack 6.8 Ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: bile extract