Learn More
BD Medios de tubos preparados BBL™ Mycoflask™:Caldo BHI con un 6,5 % de NaCl
Código de producto. 17322351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Tubos de 0,5 ml, paquete de 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17322351 Tubos de 0,5 ml, paquete de 10 paquete de 10
1 options
Código de producto. 17322351 Proveedor BD N.º de proveedor 221785
Se utiliza para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de una variedad de materiales clínicos y no clínicos
  • Para cultivos que requieren incubación prolongada
  • Contiene un 6,5 % de cloruro sódico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Caldo de infusión de cerebro y corazón
Formulación 6 g/l de Infusión de cerebro y corazón (sólidos), 6 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de cloruro sódico, 3 g/l de dextrosa, 14,5 g/l de digerido pancreático de gelatina, 2,5 g/l de fosfato disódico
Para utilizar con (aplicación) Medio líquido de uso general utilizado en el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad Tubos de 0,5 ml, paquete de 10