Learn More
BD Enriquecimiento Middlebrook OADC BBL™
Código de producto. 11708173
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 20 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tubo
Tamaño de la unidad:
200 ML
500 ml
Código de producto. 11708173
Marca: BD 211886
Used as a growth supplement for microbiology research. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment is recommended for isolation and cultivation of mycobacteria and other microbes.
  • Formato deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Sin DNR (látex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Middlebrook con ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa (OADC)
Formulario Viscoso
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad 10 x 20 mL