Learn More
BD placa BBL™ Hemo ID Quad, con factores de crecimiento
Código de producto. 16544170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16544170 10/Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 16544170 Proveedor BD N.º de proveedor 297890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Separa varios factores de crecimiento por tipo de medio. Aísla, diferencia e identifica especies de Haemophilus basándose en los requisitos de crecimiento de los factores X y V y la hemólisis de la sangre de caballo.
  • Facilita la identificación y elimina las dificultades asociadas a la inspección e interpretación de las colonias no divididas
  • Tras 24 horas de incubación, la placa Quad Plate indicará la presencia o ausencia de crecimiento en cuadrantes específicos, en función de los requisitos de los factores X y V para las distintas especies de Haemophilus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa Hemo ID Quad
Incluye Factores de crecimiento
Cantidad 10/Paq.