Learn More
BD Placa preparada con medio agar para prueba de Haemophilus BBL™
Descripción
- Listos para su uso
- Placas de 150 x 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Beige claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar para medios de ensayo para Haemophilus |
| Formulación | 2 g/l de extracto de ternera, 17,5 g/l de ácido hidrolizado de caseína, 1,5 g/l de almidón, 17 g/l de agar, extracto de levadura al 5 %, 15 mg/l de hematina, 15 mg/l de dinucleótido de nicotinamida adenina |
| Para utilizar con (aplicación) | Procedimiento de sensibilidad antimicrobiana de difusión en disco para especies Haemophilus |
| Tipo de empaquetado | Placa |
| Cantidad | 8/paq. |