Learn More
BD Enriquecimiento Middlebrook OADC BBL™
Código de producto. 17434923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 × 100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17434923 6 × 100 ml paquete de 6
1 options
Código de producto. 17434923 Proveedor BD N.º de proveedor 212240
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Se utiliza en procedimientos cualitativos de aislamiento y cultivo de micobacterias. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment es un medio de cultivo deshidratado.
  • 100 mL por botella (6/ud.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Middlebrook con ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa (OADC)
Formulario Viscoso
Para utilizar con (aplicación) agar Middlebrook 7H10
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 6 × 100 ml