Learn More
BD Aditivos/ingredientes/reactivos para medios BBL™/Difco™: Desoxicolato de sodio
Código de producto. 11702804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11702804 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11702804 Proveedor BD N.º de proveedor 224820
  • Para la prueba de solubilidad biliar neumococal
  • Se utiliza como componente de medios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento <30 °C
Aditivo Desoxicolato de sodio
Formulario Deshidratado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la prueba de solubilidad biliar neumococal y como componente de medios
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bottle Sodium Desoxycholate 100G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-roxy-5-ate