Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Código de producto. 16229751 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16229751 500 g 500 g
16249771 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16229751 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211684
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Digestión enzimática de proteína, alta en proteosas
La proteosa peptona es un ingrediente animal utilizado en la preparación de medios de cultivo microbiológicos y en la producción de toxinas bacterianas. Se puede utilizar en medios de cultivo para diversas aplicaciones, como la producción de sustancias a partir del cultivo de bacterias, hongos y células de mamíferos. Se ha descrito que la proteosa peptona, como suplemento de un medio definido, dio lugar a aumentos significativos en el número de células y en la producción de anticuerpos monoclonales específicos en los sistemas de cultivo en lotes.
Son muchos los factores responsables de la idoneidad de la proteosa peptona Bacto™ para el cultivo de patógenos exigentes, como los componentes de nitrógeno, el intervalo de tamponamiento y el alto contenido de proteosas. Estos elementos crean un entorno adecuado para el mantenimiento de la virulencia y la elaboración de subproductos bacterianos. Por lo tanto, los cultivos madre están bien conservados en medios que contienen proteosa peptona Bacto™.
  • Todos los tejidos animales utilizados se obtienen de forma controlada y validada para reducir el riesgo de contaminación o exposición a cualquier enfermedad, especialmente la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
  • Se utiliza en la producción de toxinas bacterianas, entre ellas: toxina diftérica de Corynebacterium diphtheria y toxinas de Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, estreptococos hemolíticos, neumococos y Salmonella pullorum (Salmonella cholerasuis subsp. cholerasuis).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de célula Bacterias, hongos, mamíferos
Formulario Deshidratado, gránulos de flujo libre
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos
pH 6,6–7,6 (solución al 1,0 % a 25 °C)
Línea de productos Bacto
Cantidad 500 g
Fuente Origen animal