Learn More
BD Aditivos/ingredientes/reactivos para medios BBL™/Difco™: Concentrado de penicilinasa
Código de producto. 10615886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tubo
Tamaño de la unidad:
200 ml
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
10615886 20 mL Tubo 200 ml
10369787 100 mL Frasco cada uno
2 options
Código de producto. 10615886
Marca: BD 211898
Para el cultivo de microorganismos heterotróficos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Concentración 10000000 U/ml
Aditivo Penicilinasa
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad 20 mL