Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de extracto de levadura
Código de producto. 17264353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
17264353 500 g cada uno
1 options
Código de producto. 17264353 Proveedor BD N.º de proveedor 211546
Para el aislamiento de Dermatofitos, Trichophyton verrucosum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento de 25 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de extracto de levadura
Tipo de producto Agar
Formulación Digestión papaína de soja 10 g/l, Extracto de levadura 5 g/l, Dextrosa 40 g/l, Estreptomicina 0,03 g/l, cloranfenicol 0,05 g/l, Agar 17 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de Dermatofitos, Trichophyton verrucosum
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g