Learn More
BD Caldo de soja (medio de digestión de caseína de soja) BBL™ Trypticase™
Descripción
Trypticase El caldo de soja (medio de digestión de caseína y soja) es un medio de uso general utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes a partir de una variedad de muestras clínicas y no clínicas. TSB es un medio nutritivo que apoyará el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos aeróbicos, facultativos y anaeróbicos comunes.
- Esta formulación está incluida en la USP como medio para su uso en la realización de pruebas de enumeración microbiana y pruebas para microorganismos específicos al probar productos farmacéuticos no estériles.
- TSB fue elegido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA para detectar bacterias viables en vacunas vivas.
- TSB se recomienda para probar contaminantes bacterianos en cosméticos y cumple con las normas establecidas en la industria alimentaria.
- Debido a su capacidad para la promoción del crecimiento, TSB también se recomienda para su uso como caldo de inóculo para la difusión en disco y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de dilución en agar, según lo estandarizado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (Instituto de normas clínicas y de laboratorios) (CLSI).
- Utilizado en el aislamiento de: Aspergillus brasiliensis ( niger ) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subespecie enterica serotipo Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Color | Marrón claro a amarillo (preparado) |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Deshidratado (flujo libre, homogéneo) |
| Tipo de medios | Trypticase Caldo de soja |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 17 g/l de digestión pancreática de caseína, 3 g/l de digestión papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 2,5 g/l de dextrosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 25 lb |