missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Medio SIM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | medio SIM |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Formulación | 20 g/l digestión pancreática de caseína, 6,1 g/l de digestión péptica de tejido animal, 0,2 g/l de sulfato de amonio ferroso, 0,2 g/l de tiosulfato sódico, 3,5 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para diferenciar bacilos intestinales en función de la producción de sulfuro, la formación del indol y la motilidad |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?