Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de alcohol feniletílico
Código de producto. 11708133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11708133 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11708133 Proveedor BD N.º de proveedor 211539
Para el aislamiento de cocos grampositivos de muestras que contengan flora grampositiva y gramnegativa cuando se suplementa con un 5 % de sangre de oveja
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de alcohol feniletílico
Tipo de producto Agar
Formulación 15 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de digestión de papaína de soja, 5 g/l de cloruro sódico, 2,5 g de alcohol beta-feniletílico, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento de cocos grampositivos de muestras que contengan flora grampositiva y gramnegativa cuando se suplementa con un 5 % de sangre de oveja
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g