Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: caldo Mueller-Hinton II (ajuste de cationes)
Código de producto. 11800482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11800482 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11800482 Proveedor BD N.º de proveedor 212322
Edge
Para pruebas de sensibilidad antimicrobiana de los microorganismos mediante métodos de dilución en caldo. BD Difco™ BBL™ Medios de cultivo deshidratados: el caldo de Mueller Hinton II (ajuste de cationes) forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • caldo Mueller-Hinton II (ajuste de cationes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS12, CLSI, CMPH2, MCM9
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo Mueller-Hinton II
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 3 g/l de caldo de carne, 17,5 g/l de ácido hidrolizado de caseína, 1,5 g/l de almidón
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los microorganismos por el método de dilución en caldo
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g