Learn More
BD Agar BBL™ Mueller Hinton II, con ajuste de cationes
Descripción
El agar Mueller Hinton se desarrolló originalmente para el cultivo de «Neisseria» patógena. Se recomienda para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por difusión en disco de patógenos aerobios comunes de rápido crecimiento. El agar Mueller Hinton no suplementado no es adecuado para organismos más exigentes como «S. pneumonia».
- Probado de acuerdo con, y cumple con los límites de aceptación de, el actual protocolo M6 publicado por el CLSI.
- Cumple con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud y se especifica en el manual analítico bacteriológico de la FDA para pruebas alimentarias.
- Fabricado para contener bajos niveles de timina y timidina, con niveles controlados de calcio y magnesio.
- Muestra respuesta de cultivo a: «Enterococcus faecalis», «Escherichia coli», «Pseudomonas aeruginosa» y «Staphylococcus aureus».
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, ISO, MCM9 |
| Color | Beige claro |
| Formulario | Deshidratado (flujo libre, homogéneo) |
| Tipo de medios | Agar de Mueller Hinton II |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 2 g/l de extracto de carne, 17,5 g/l de hidrolizado ácido de caseína, 1,5 g/l de almidón, 17 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los microorganismos por el método de difusión en agar |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |