missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Medio de prueba de motilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, CCAM, COMPF, USDA |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio de prueba de motilidad |
| Tipo de producto | Medio de prueba de motilidad |
| Formulación | 3 g/l de extracto de carne, 10 g/l de ácido de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de cloruro sódico, 4 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la demostración de la motilidad de los microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?