Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Enriquecimiento Middlebrook ADC
Código de producto. 11718173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tubo
Tamaño de la unidad:
200 ML
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11718173 20 mL Tubo 200 ML
11756924 100 mL Frasco paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11718173 Proveedor BD N.º de proveedor 211887
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza como un suplemento de proliferación para estudios de investigación en microbiología. BD Difco™ BBL™ Se recomienda el enriquecimiento ADC de Middlebrook para el aislamiento y cultivo de micobacterias y otros microbios.
  • Formato deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Sin DNR (látex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Middlebrook con albúmina, dextrosa y catalasa (ADC)
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad 20 mL