missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de sal de manitol
Descripción
Certifications
BAM, BS12, CMPH2, EP, JP, MCM9, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, BS12, CMPH2, EP, JP, MCM9, USP |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de sal de manitol |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 1 g/l de extracto de carne, 75 g/l de cloruro sódico, 10 g/l de manitol D, 25 mg/l de rojo de fenol, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento selectivo y la enumeración de estafilococos a partir de materiales clínicos y no clínicos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?