missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar MacConkey II
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
ISO 9001:2008, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar MacConkey II |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 17 g/l de digestión pancreática de gelatina, 1,5 g/l de digestión pancreática de caseína, 1,5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 10 g/l de lactosa, 1,5 g/l de sales biliares, 5 g/l de cloruro sódico, 13,5 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 1 mg/l de violeta cristal |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de bacilos entéricos gramnegativos de muestras que pueden contener acumulaciones de cepas de Proteus |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1A
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: oxgall
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?