missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de hierro Kligler
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9 |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de hierro Kligler |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | 10 g/l de digestión pancreática de caseína, 10 g/l de digestión péptica de tejido animal, 10 g/l de lactosa, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 0,5 g/l de citrato de amonio férrico, 0,5 g/l de tiosulfato sódico, 15 g/l de agar, 25 mg/l de rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de los miembros de «Enterobacteriaceae» en función de su capacidad para fermentar la dextrosa y la lactosa y para liberar sulfuro |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?