Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Solución de telurito de yema de huevo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Aditivo | Solución de telurito de yema de huevo |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 mL |