Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: infusión de cerebro y corazón
Código de producto. 10217705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
10217705 500 g Frasco 500 g
1 options
Código de producto. 10217705 Proveedor BD N.º de proveedor 211059
Se utiliza en el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes, incluidas bacterias aeróbicas y anaeróbicas, procedentes de diversos materiales clínicos y no clínicos
  • Formulación: 6 g/l de infusión de cerebro y corazón de (sólidos), 6 g/l de digestión péptica de tejido animal, 14,5 g/l de digestión pancreática de gelatina, 3 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 2,5 g/l de fosfato disódico
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Formulario Deshidratado
Tipo de medios infusión de cerebro y corazón
Tipo de producto Infusión de cerebro y corazón
Formulación Infusión de cerebro y corazón de 6 g/l (sólidos), digestión péptica de tejido animal 6 g/l, digestión pancreática de gelatina 14,5 g/l, dextrosa 3 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para microorganismos exigentes, no exigentes, bacterias aerobias y anaerobias
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g