missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Base de agar sangre (agar de infusión)
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar sangre |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Infusión de músculo cardíaco de 2 g/l (sólidos), digestión pancreática de caseína 13 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para estreptococos y otros microorganismos exigentes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?