Learn More
BD Plasma de conejo de coagulasa BBL™ con citrato
Código de producto. 11738852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 3 mL
10 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11738852 10 x 15 mL 10 PCS
11728852 10 x 3 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11738852 Proveedor BD N.º de proveedor 240661
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Se reconstituye para su uso en el método de tubo directo. El plasma de coagulasa BD™ BBL™, conejo, con citrato es un reactivo liofilizado utilizado para identificar cualitativamente y determinar la patogenia de Staphylococcus aureus.
La identificación de estafilococos se basa en el examen microscópico, la morfología colonial y las características bioquímicas y del cultivo. Los estafilococos asociados con una infección aguda pueden coagular el plasma. El criterio más ampliamente utilizado y generalmente aceptado para la identificación de estos organismos patógenos se basa en la presencia de la enzima coagulasa.
Staphylococcus aureus produce dos tipos de coagulasa, libre y unida. La coagulasa libre es una enzima extracelular producida cuando el organismo se cultiva en caldo. La coagulasa unida, también conocida como factor de aglutinación, permanece unida a la pared celular del organismo. En el análisis de tubo directo, la coagulasa libre liberada de la célula actúa sobre la protrombina en el plasma de la coagulasa para crear un producto similar a la trombina. Posteriormente, este producto actúa sobre el fibrinógeno para formar un coágulo de fibrina.
  • Disponible en paquetes de 10 tubos que se reconstituyen a 3 ml o 15 ml para su uso en el método de tubo directo.
  • Conservar el plasma reconstituido a –2-8 °C durante un máximo de 14 días, o tomar alícuotas y congelar rápidamente durante un máximo de 30 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Liofilizado, líquido
Tipo de producto Plasma de conejo coagulasa
Formulación Plasma liofilizado de conejo con 0,85 % de citrato de sodio y 0,85 % de cloruro de sodio
Para utilizar con (aplicación) Procedimientos cualitativos para la identificación de Staphylococcus aureus
Cantidad 10 x 15 mL
Especie Rabbit