Learn More
BD Portaobjetos para AFB BBL™
Código de producto. 11722964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Pk.
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11722964 50 Pk. 50 PCS
1 options
Código de producto. 11722964 Proveedor BD N.º de proveedor 231391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Para evaluar y controlar la calidad de los reactivos de tinción fluorescente y acidorresistente y las técnicas de tinción para la detección de bacilos acidorresistentes (AFB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Corredera de control
Cantidad 50 Pk.
Para uso diagnóstico in vitro.