Learn More
Gibco™ Acidicase™ Peptone
Descripción
Acidicase Peptone is a hydrochloric acid hydrolysate of casein. The manufacturing process produces a casein hydrolysate, which has a high salt content of approximately 37% and nitrogen content of approximately 8%. The hydrolysis of the casein, a milk protein rich in amino acid nitrogen, is carried out until all the nitrogen is converted to amino acids or other compounds of relative simplicity. Casein contains little cystine and is deficient in tryptophan, which is destroyed by the acid treatment.
Aplicaciones:
Suplemento nutricional en ensayos de vitaminas, antibiogramas y otros medios de laboratorio y fermentación microbiana
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de producto | Medios bacterianos |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Suplemento nutricional en ensayos de vitaminas, antibiogramas y otros medios de laboratorio y fermentación microbiana |
| Línea de productos | Acidicase |
| Cantidad | 500 g |
| Fuente | Origen animal |