Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo de fosfato triptosa
Código de producto. 11719012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11719012 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11719012 Proveedor BD N.º de proveedor 260300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.40€
    151.22€ / 500 g
    Ahorro 8.18€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Medios deshidratados para aislamiento, detección y cultivo de gran variedad de microorganismos
Cultivo de microorganismos exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BAM
Formulario Deshidratado
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de una amplia variedad de microorganismos fastidiosos
Cantidad 500 g