Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo de soja de tripticasa sin dextrosa
Descripción
Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo tríptico de soja |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 17 g/l, digestión enzimática de harina de soja 3 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato dipotásico 2,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |