Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo Todd Hewitt
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Todd-Hewitt |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Infusión de corazón de 500 g 3,1 g/l, neopeptona 20 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 2 g/l, fosfato disódico 0,4 g/l, carbonato de sodio 2,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento de estreptococos hemolíticos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |