Learn More
BD Agar deshidratado Bacto™
Código de producto. 11768223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
454 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Recipiente
Tamaño de la unidad:
100 GR
2 KG
454 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11768223 100 g Frasco 100 GR
10455513 454 g Frasco 454 GR
11758223 2000 g Recipiente 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11768223 Proveedor BD N.º de proveedor 214050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agente solidificante purificado. BD Difco™ Bacto™ El agar deshidratado se purifica para eliminar la materia extraña.
Agente solidificante purificado. BD Difco™ Bacto™ El agar deshidratado se purifica para eliminar la materia extraña.
  • Las sustancias extrañas, las porciones pigmentadas y las sales se reducen al mínimo
  • Gránulos finos y de color claro
  • Cómodo para pesar y manipular
Determinación de la motilidad y el crecimiento de bacterias anaeró
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Concentración 1,5%
Aditivo Agar
Formulario Deshidratado
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la motilidad y el crecimiento de bacterias anaerobias y microaerófilas
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g