Description
- Preparado según el método descrito por Mueller y Miller.
- Con suplemento de factores de crecimiento, cistina, maltosa y hierro y sales inorgánicas.
- Buenos resultados de fermentación para las vacunas neumocócicas, difteria, tos ferina, tétanos y Zoster.
- Admite el crecimiento de Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus y Escherichia.
- Formato deshidratado con peptona/hidrolizados.
- Sin DNR (látex)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Aditivo | Ácido Casamino |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Grado | Ensayo con vitamina |
| Tipo de producto | ácidos Casamino |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo con vitaminas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Línea de productos | Difco |
| Cantidad | 100 g |