Learn More
Gibco™ Triptona Bacto™
Código de producto. 16279751 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16279751 500 g 500 g
16269751 10 kg cada uno
16259751 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16279751 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211705
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Digestión pancreática de caseína de origen animal.
  • La triptona Bacto es un hidrolizado pancreático de caseína de origen animal
  • Se incluye en las aplicaciones manuales de los métodos estándar y se engloba en la sección de reactivos de la Farmacopea de los Estados Unidos, puesto que cumple las especificaciones de un hidrolizado pancreático de caseína, uno de los componentes de muchos de los medios que se enumeran
  • El perfil nutricional de este suplemento es único, ya que proporciona numerosos nutrientes
  • Los clientes han utilizado este suplemento en aplicaciones de fermentación y han demostrado que respalda con éxito el crecimiento de muchas especies bacterianas durante la producción de vacunas para la salud animal
  • Esto incluye Escherichia coli, Fusobacterium y Agrobacterium cuando se utilizan junto con el extracto de levadura de Bacto
  • Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
Características:
  • Digestión pancreática de caseína
  • Se ha desarrollado durante la investigación de una peptona especialmente adecuada para la elaboración de indol mediante bacterias
  • Suplemento nutricional de origen animal
Entre las aplicaciones de la triptona Bacto se incluyen:
  • Buen funcionamiento en aplicaciones de fermentación
  • Se usa con microorganismos comunes como Escherichia coli, así como con microorganismos poco comunes, tales como la diatomea Nitzschia laevis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Deshidratado
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Línea de productos Bacto
Cantidad 500 g
Fuente Origen animal